Learn More
BRAND™ Joints coniques en caoutchouc EPDM
Code produit. 10277971 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
11 mm
16 mm
20 mm
22 à 84 mm de diamètre
25 mm
32 mm
43 mm
71 mm
89 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10277971
Marque: BRAND™ 463139
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Placer entre l’entonnoir du filtre et le flacon du filtre pour une fixation sécurisée.
  • En caoutchouc (EPDM)
  • Forme conique
  • Assure une fixation sécurisée entre l’entonnoir du filtre et le flacon du filtre
  • 10/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diamètre (métrique) intérieur 71 x 52 mm de diamètre
À utiliser avec (application) Utilisé pour les entonnoirs de filtration et les flacons de filtration
Quantité 10
Dimensions (métrique) 71 mm
Diamètre (métrique) extérieur 71 mm
Matériau EPDM
Type Joint conique en caoutchouc