Learn More
BRAND™ Joints coniques en caoutchouc EPDM
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
11 mm
16 mm
20 mm
22 à 84 mm de diamètre
25 mm
32 mm
43 mm
71 mm
89 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- En caoutchouc (EPDM)
- Forme conique
- Assure une fixation sécurisée entre l’entonnoir du filtre et le flacon du filtre
- 10/boîte
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour les entonnoirs de filtration et les flacons de filtration |
| Longueur (métrique) | 42 mm |
| Quantité | 10 |
| Diamètre (métrique) extérieur | 25 mm |
| Matériau | EPDM |
| Type | Joint conique en caoutchouc |