Learn More
BRAND™ Joints coniques en caoutchouc EPDM
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
11 mm
16 mm
20 mm
22 à 84 mm de diamètre
25 mm
32 mm
43 mm
71 mm
89 mm
Pakningsstørrelse:
10 pièces
Beskrivelse
- En caoutchouc (EPDM)
- Forme conique
- Assure une fixation sécurisée entre l’entonnoir du filtre et le flacon du filtre
- 10/boîte
Tekniske data
Tekniske data
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour les entonnoirs de filtration et les flacons de filtration |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Quantité | 10 |
| Diamètre (métrique) extérieur | 32 mm |
| Matériau | EPDM |
| Type | Joint conique en caoutchouc |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion