Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons EPA 24-400, filetage à vis, verre transparent, bouchon à vis en PP blanc, orifice central, septum en silicone / PTFE
Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés
169.00€ - 182.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 27,5 mm |
Matériau | Verre |
À utiliser avec (application) | COT (EPA) |
Type de filetage | 24-400 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12990991
|
Fisherbrand™
|
60 ml | Silicone naturel / PTFE |
175.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12970991
|
Fisherbrand™
|
40 ml | Silicone blanc / PTFE beige |
169.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12980991
|
Fisherbrand™
|
60 ml | Silicone blanc / PTFE beige |
182.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11510595
|
Fisherbrand™
|
40 ml | Silicone naturel / PTFE |
172.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12901001
|
Fisherbrand™
|
20 ml | Silicone naturel / PTFE beige |
172.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- ND24
- 24-400
- Verre
- Transparent
- Bouchon à vis
- Orifice central
- Polypropylène
- Silicone/PTFE
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Transparent | |
Verre | |
24-400 | |
Bouchon à vis |
27,5 mm | |
COT (EPA) | |
PP | |
1ère classe hydrolytique |