Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons EPA 24-400, filetage à vis, verre transparent, bouchon à vis en PP blanc, orifice central, septum en silicone / PTFE
Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés
Marque: Fisherbrand™
131.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
- ND24
- 24-400
- Verre
- Transparent
- Bouchon à vis
- Orifice central
- Polypropylène
- Silicone/PTFE
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Silicone naturel / PTFE | |
27,5 mm | |
60 ml | |
24-400 | |
Bouchon à vis | |
1ère classe hydrolytique |
Transparent | |
Verre | |
COT (EPA) | |
en PP | |
140 mm |