Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons EPA 24-400, filetage à vis, verre transparent, bouchon à vis en PP blanc, orifice central, septum en silicone / PTFE
94.18 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21744" pour bénéficier de cette offre.
Description
- ND24
- 24-400
- Verre
- Transparent
- Bouchon à vis
- Orifice central
- Polypropylène
- Silicone/PTFE
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Silicone blanc / PTFE beige | |
27,5 mm | |
40 ml | |
COT (EPA) | |
Polypropylène | |
95 mm |
Transparents | |
En verre | |
Silicone/PTFE | |
24-400 | |
Bouchon à vis | |
1ère classe hydrolytique |