Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à scintillation, flacons COT, flacons EPA & bouchons
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons. Trois niveaux de flacons à vis EPA Thermo Scientific sont disponibles pour répondre à vos exigences en matière d’applications : niveaux 300, 200 et 100.
Marque:  Thermo Scientific™ 40-EPAVCS(A)-PC3
Code produit. 10572553
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Sélectionnez le flacon adapté à vos applications d’analyse de l’eau en fonction des recommandations de l’EPA. Des kits pratiques de flacons à vis Thermo Scientific™ EPA sont disponibles assemblés et non assemblés, afin de vous faire gagner du temps lors de la préparation d’échantillons. Choisissez l’un des niveaux 100, 200 (pré-nettoyés), ou 300 (pré-nettoyés et certifiés) de flacons EPA en verre transparent ou ambré contenant une capacité de volume total de 20 ml et 40 ml. Les kits assemblés contiennent des flacons avec bouchons et septa pré-fixés. Les kits pratiques non assemblés contiennent des flacons conditionnés sous film plastique thermorétracté et des bouchons et septa emballés séparément dans des polysacs. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Recommandé pour l’échantillonnage d’eau discret selon EPA 40 CFR 136 “Guidelines for Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants” et EPA 40 CFR 141 “National Interim Primary Drinking Water Regulations: Control of Trihalomethanes in Drinking Water”
    • Classe 100—Les flacons, capsules et septa sont assemblés
    • Classe 200—Les flacons, capsules et septa sont traités selon les spécifications EPA et assemblés
    • Classe 300—Les flacons, capsules et septa sont traités et certifiés selon les spécifications EPA puis assemblés
    Le certificat d’analyse est inclus dans chaque boîte de flacons.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Flacons pour kit de flacons assemblés à vis EPA/septa/bouchons, 40 ml
Verre
Pour les applications d’analyse de l’eau conformément aux directives EPA
Ambré
40 ml