Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant EPA en verre
Large gamme de flacons EPA en verre transparent et ambré.
46.15€ - 286.00€
Spécification
Description | Col vissant |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 27.5 mm |
Matériau | Verre |
À utiliser avec (application) | COT (EPA) |
Type de filetage | 24-400 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10465982
|
Fisherbrand™
24 09 0402 |
40 ml | Transparents |
286.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10000782
|
Fisherbrand™
24 09 0589 |
20 ml | Transparent |
46.15€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10758874
|
Fisherbrand™
24 09 0839 |
30 ml | Transparents |
55.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10458082
|
Fisherbrand™
24 09 0927 |
20 ml | Ambré |
103.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11510585
|
Fisherbrand™
24 09 0923 |
30 ml | Ambré |
85.95€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11530585
|
Fisherbrand™
24 09 0928 |
40 ml | Ambré |
81.45€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11540585
|
Fisherbrand™
24 09 1089 |
60 ml | Transparent |
114.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11550585
|
Fisherbrand™
24 09 1090 |
60 ml | Ambré |
141.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Les flacons EPA peuvent être livrés avec un certificat de propreté
- Les flacons EPA peuvent être fournis avec tout type de bouchon à vis ND24 déjà vissé
- En verre transparent et ambré
- Disponibles en 20, 30, 40 et 60 ml
Spécification
Col vissant | |
Verre | |
24-400 |
27.5 mm | |
COT (EPA) |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacon à col vissant EPA en verre