Learn More
Thermo Scientific Chemicals Éosine Y, pure, niveau indicateur
Code produit. 10349183 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
250 g, Flacon en verre, 250g
Code nomenclature Nacres: NA.21
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
250g
25g
Code produit. 10349183
Marque: Thermo Scientific Chemicals 201932500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 17372-87-1 | C20H12Br4Na2O8 | 745.904 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17372-87-1
Formule moléculaire C20H12Br4Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 745.904
Numéro MDL MFCD00005040
Clé InChI MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 2';,4';,5';,7';-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, 2';, 4';, 5';
CID PubChem 91886399
Nom IUPAC disodium ; 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate ; trihydraté
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Eosin Y
Point de fusion >300.0°C
Beilstein 19, IV, 2917
Merck Index 15, 3658
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether
Spectre IR Authentique
Lambda max. 511 to 519nm
Poids de la formule 691.85
Perte à la dessiccation 10% max.
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 1100 min. (lambda max, 0.001M Na2CO3) on dried substance
Gravité spécifique 1.018
Spectrométrie UV Complies
Densité 1.0180g/mL
Couleur Marron-rouge
Quantité 250 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lotA0458119 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/12/2023 Code produit201932500, 201930250, 201931000
Numéro de lotA0451330 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Code produit201932500, 201930250, 201931000
Numéro de lotA0449942 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/02/2023 Code produit201932500, 201930250, 201931000
Numéro de lotA0395220 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Code produit201932500, 201930250, 201931000
Numéro de lotA0414797 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Code produit201932500, 201930250, 201931000
compliance-icons
Identifiant produit
  • Eosin Y
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Eosin Y
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Éosine Y, pure, niveau indicateur >