Learn More
Thermo Scientific Chemicals Éosine Y, pure, haute pureté, coloration biologique
Code produit. 10676584 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10676584
Marque: Thermo Scientific Chemicals 152885000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 17372-87-1 | C20H12Br4Na2O8 | 745.904 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17372-87-1
Formule moléculaire C20H12Br4Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 745.904
Numéro MDL MFCD00005040
Clé InChI MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 2',4',5',7'-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, 2', 4', 5'
CID PubChem 91886399
Nom IUPAC disodium ; 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate ; trihydraté
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Eosin Y
Point de fusion >300.0°C
Note relative au nom High purity biological stain
Teneur en colorant 90% min. (on dry substance)
Beilstein 19, IV, 2917
Merck Index 15, 3658
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 691.85
Perte à la dessiccation 10% max.
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.018
Densité 1.0180g/mL
Couleur Marron à rouge
Quantité 500 g
Forme physique Poudre cristalline fine