Learn More
Thermo Scientific Chemicals Éosine Y, pure, certifiée
Code produit. 10577742 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Se returpolicy
Artikelnummer. 10577742
Brand: Thermo Scientific Chemicals 409430250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Eosin Y
CAS 17372-87-1
Rapport d’absorption 1.21 to 1.77
Teneur en colorant 80% min.
Formule moléculaire C20H12Br4Na2O8
Numéro MDL MFCD00005040
Beilstein 19, IV, 2917
Merck Index 15, 3658
Synonyme 2',4',5',7'-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, C.I. 45380, 2', 4', 5'
Clé InChI MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Spectre IR Authentique
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Nom IUPAC disodium ; 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate ; trihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 745.904
CID PubChem 91886399
Lambda max. 515 to 518nm
Poids de la formule 691.85
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Densité 1.0180g/mL
Couleur Brun à brun-vert
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eosin Y
Signalord
  • Attention
Farekategori
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Faresætning
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Sikkerhedssætning
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.