Learn More
Eosin B, Certifié, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3756499 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10404891
Marque: Thermo Scientific Acros 409420250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 548-24-3 | C20H6Br2N2Na2O9
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 548-24-3
Formule moléculaire C20H6Br2N2Na2O9
Numéro MDL MFCD00005041
Synonyme 4',5'-Dibromo-2',7'-dinitrofluorescein, disodium salt, 4', 5'-Dibromo-2', 7'-dinitrofluorescein, Eosin Bluish
Spécification
Nom chimique ou matériau Eosin B
Note relative au nom Pure
Rapport d’absorption 0.96 to 1.22
Teneur en colorant 85% min.
Beilstein 19, 233
Merck Index 15, 3657
Spectre IR Authentique
Lambda max. 511 to 520nm (in water + 1% Na2CO3)
Poids de la formule 624.06
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Marron à violet-rouge
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline