Learn More
Cytiva Capsule d’échantillonnage Envirochek™ HV en polyester
Les capsules Envirochek™ HV sont approuvées pour la concentration et la récupération des oocystes de Cryptosporidium et des kystes de Giardia.
Marque: Cytiva 12098
4165.75 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Approuvées pour la concentration et la récupération des oocystes de Cryptosporidium et des kystes de Giardia jusqu’à 50 litres d’eau selon la méthode EPA 1623.1, avec un protocole plus rapide, plus sûr et plus simple que d’autres méthodes, y compris le traitement de 8 échantillons maximum à la fois à l’aide de notre agitateur
Spécification
Adhésif d’uréthane | |
1 μm | |
1300 cm2 | |
25/boîte, emballage individuel |
Polypropylène centrifugé | |
Non stérile | |
Polycarbonate | |
Raccord cannelé droit |