Learn More
Memmert™ Position standard du port d’entrée
Position standard de bouchon et rabat de port d’entrée en silicone à l’arrière
Marque: Memmert™ HPP410ecoD8
Description
- Position standard arrière (pas en combinaison avec les unités d’éclairage)
- Étanche à l’humidité, peut être fermé par un bouchon en silicone
Spécification
Transparent | |
HPP410eco | |
Silicone | |
40 mm |