Learn More
Memmert™ Position standard du port d’entrée
Position standard de bouchon et rabat de port d’entrée en silicone à l’arrière
Marque:  Memmert™ IPP260ecoD8
Code produit. 17130185
  • 362.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Position standard arrière (pas en combinaison avec les unités d’éclairage)
  • Étanche à l’humidité, peut être fermé par un bouchon en silicone
Spécification
Spécification
Transparent
IPP260eco
Silicone
40 mm
Nom du produit
Memmert™ Position standard du port d’entrée > IPP260eco