Learn More
Memmert™ Position standard du port d’entrée
Code produit. 17119724 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17119724
Marque: Memmert™ HPP1400ecoD8
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Position standard de bouchon et rabat de port d’entrée en silicone à l’arrière
  • Position standard arrière (pas en combinaison avec les unités d’éclairage)
  • Étanche à l’humidité, peut être fermé par un bouchon en silicone
Spécification
Couleur Transparent
À utiliser avec (équipement) HPP1400eco
Matériau Silicone
Diamètre (métrique) 40 mm