Learn More
Memmert™ Port d’entrée gauche (emplacement individuel)
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Port d’entrée avec fermeture à rabat et position personnalisée TBC sur le côté gauche
- Peut être fermé par rabat
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Description | Pas en combinaison avec les unités d’éclairage, étanche à l’humidité, peut être fermé par rabat et bouchon en silicone |
| À utiliser avec (équipement) | HPP1060eco |
| Diamètre (métrique) | 23 mm |