Learn More
Memmert™ Centre/centre gauche de port d’entrée
Pour l’introduction de raccords sur le côté. Étanche à l’humidité et peut être fermé par rabat et bouchon en silicone
138.00€ - 241.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17109834
|
Memmert™
HPP410ecoF0 |
HPP410eco |
241.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17119694
|
Memmert™
HPP110ecoF0 |
HPP110eco |
241.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17130065
|
Memmert™
IPP1060ecoF0 |
IPP1060eco |
138.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17140105
|
Memmert™
IPP110ecoF0 |
IPP110eco |
139.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17159644
|
Memmert™
HPP1060ecoF0 |
HPP1060eco |
240.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17159784
|
Memmert™
HPP260ecoF0 |
HPP260eco |
240.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17169874
|
Memmert™
HPP750ecoF0 |
HPP750eco |
240.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17170225
|
Memmert™
IPP410ecoF0 |
IPP410eco |
139.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17180185
|
Memmert™
IPP260ecoF0 |
IPP260eco |
138.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17190265
|
Memmert™
IPP750ecoF0 |
IPP750eco |
138.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Centre/centre gauche de position standard
- Pas pour taille de modèle 260 avec module de lumière
- Pas pour taille de modèle 110 avec module de lumière
Spécification
Étanche à l’humidité |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Centre/centre gauche de port d’entrée