Learn More
Memmert™ Centre/centre gauche de port d’entrée
Code produit. 17159784 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17159784
Marque: Memmert™ HPP260ecoF0
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour l’introduction de raccords sur le côté. Étanche à l’humidité et peut être fermé par rabat et bouchon en silicone
  • Centre/centre gauche de position standard
  • Pas pour taille de modèle 260 avec module de lumière
  • Pas pour taille de modèle 110 avec module de lumière
Spécification
Description Étanche à l’humidité
À utiliser avec (équipement) HPP260eco