Learn More
Memmert™ Position personnalisée du port d’entrée
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Position individuelle à l’arrière (veuillez indiquer l’emplacement ; pas en combinaison avec les unités d’éclairage)
- Étanche à l’humidité, peut être fermé par un bouchon en silicone
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (équipement) | IPP750eco |
| Matériau | Silicone |
| Diamètre (métrique) | 40 mm |