Learn More
Memmert™ Position personnalisée du port d’entrée
Code produit. 17140235 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Förpackningsstorlek
1 pièce
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 17140235
missing translation for 'mfr': Memmert™ IPP410ecoF7
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Position personnalisée de bouchon et rabat de port d’entrée en silicone TBC à l’arrière
  • Position individuelle à l’arrière (veuillez indiquer l’emplacement ; pas en combinaison avec les unités d’éclairage)
  • Étanche à l’humidité, peut être fermé par un bouchon en silicone
Tekniske data
Couleur Transparent
À utiliser avec (équipement) IPP410eco
Matériau Silicone
Diamètre (métrique) 40 mm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.