Learn More
Memmert Entry port 23mm, flap & stopper closure, standardposition left side centre/centre, for ICH260
Marque:  Memmert ICH260F0
Entry port 23mm, flap & stopper closure, standardposition left side centre/centre, for ICH260
Code produit. 16336657
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00€
    218.00€ / 1 pièce
    Économisez 22.00€
    9% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 01-04-2026