Learn More
Memmert™ Raccord d’entrée de 23 mm pour UN750plus, position standard, côté droit centre / haut
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
23 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Raccord d’entrée avec un diamètre de 23 mm
- Position standard, côté droit centre / haut
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Étuve UN750plus |
| Type | Port d’entrée |
| Diamètre (métrique) | 23 mm |