Learn More
Memmert™ Raccord d’entrée de 23 mm pour UF750plus, position personnalisée à confirmer sur le côté gauche
Raccord d’entrée en option pour étuves Memmert.
Marque:  Memmert™ UF750plusF4
Code produit. 17549605
  • 195.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Raccord d’entrée avec un diamètre de 23 mm
  • Fermeture à rabat
  • Position personnalisée à confirmer sur le côté gauche
Spécification
Spécification
Étuve UF750plus
Port d’entrée
23 mm
Nom du produit
Memmert™ Raccord d’entrée de 23 mm pour UF750plus, position personnalisée à confirmer sur le côté gauche > S’utilise avec : UF750plus