Learn More
Memmert™ Raccord d’entrée de 23 mm, position standard latérale gauche centre/dessus, pour Hcp50
Utiliser ces ports d’entrée avec des fours à convection. Les points d’entrée des fours à convection et universels Memmert™ peuvent être fermés par rabat dans des positions spécifiques à l’arrière.
Marque: Memmert™ HCP50F1
Description
- Orifice d’entrée avec diamètre libre
- Pour les étuves Memmert
Spécification
Modèles 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060 | |
Acier inoxydable | |
Port d’entrée | |
23 mm |