Learn More
Memmert™ Raccord d’entrée 14 mm pour UN110plus
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
14 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Raccord d’entrée avec un diamètre de 14 mm
- Fermeture à rabat
- Position personnalisée à confirmer à l’arrière
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Étuve UN110plus |
| Type | Port d’entrée |
| Diamètre (métrique) | 14 mm |