Learn More
Memmert™ Raccord d’entrée
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
23 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Option montage usine
• Passage paroi
• Obturation par clapet
• Passage paroi
• 100mm
• Arrière
• Montage usine
• Position à préciser à la commande.
• Passage paroi
• Obturation par clapet
• Passage paroi
• 100mm
• Arrière
• Montage usine
• Position à préciser à la commande.
Spécification
Spécification
| Type | Port d’entrée |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Diamètre (métrique) | 23 mm |