Learn More
Sartorius™ BALANCE ENTRIS 60G X 0.1MG INTERNAL CAL
Specially designed to deliver effective and reliable weighing results in your daily work. Sartorius™ Entris™ Series 64i-1S Model Precision Balance includes an easy and clearly structured user interface, logical key assignment and excellent readability.
Marque: Sartorius™ ENTRIS64I-1S
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
Écran rétro-éclairé blanc, affichage à contraste élevé avec chiffres de 15 mm de hauteur ; lecture d'une exceptionnelle facilité dans toutes les conditions d'éclairage. Nouveau concept fonctionnel : configuration facile des réglages• Individuels guidés par de courts textes (choix de 5 langues) et navigation simple grâce aux curseurs. Étalonnage externe uniquement. Port d'interface bidirectionnel RS-232C ; câble Sartorius optionnel pour raccorder la balance à un port USB
• Fonctionnalité totalement aisée. Tous les curseurs sont à confirmation tactile. Panneau de commande clairement défini. La cellule de pondération compacte assure une haute stabilité thermique et des temps de réponse extrêmement rapides
• Temps de réponse rapide et stabilité de l'affichage. Interface utilisateur multilingue. Basculement des unités, jusqu'à 5 unités
• Temps de réponse rapide et stabilité de l'affichage
• Interface utilisateur multilingue
• Basculement des unités, jusqu'à 5 unités
• Tous les curseurs sont à confirmation tactile
• Inclus Plateau de pesée en acier inoxydable, adaptateur de courant universel, paravent et instructions complètes d'installation et d'utilisation
Spécification
50g/E2 | |
60 g | |
0.1 mg | |
Manual | |
64i-1S | |
±3 ppm/K | |
10°C to 30°C | |
Various | |
173 × 176 × 240 mm | |
330 mm | |
4.8 kg | |
100/240 V | |
50/60 Hz |
RS232C 25-pin | |
White Backlit, High-contrast Display with 15mm digits | |
Universal power adapter, draft shield | |
≤±0.2 mg | |
≤±0.1 mg | |
2.5 sec. | |
Analytical Balance | |
230 x 303 x 330 mm | |
90 mm | |
230 mm | |
100/240 VAC, ±10% 50/60 Hz 200 mA | |
0.2 A |