Learn More
Sartorius Balance de précision Entris™ II, réglage interne
Code produit. 16354758 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
220 g
320 g
420 g
620 g
650 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
Précision affichage:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Modèle:
Balance électronique à plateau supérieur CEU
Balance électronique à plateau supérieur CFR
Conditionnement:
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16354758
Marque: Sartorius BCE822I1CEU
This item is not returnable. View return policy
La balance de précision Entris™ II avec ajustement interne comprend isoCAL, la technologie LED tactile et 12 applications intégrées à un prix abordable. Chaque balance offre qualité, valeur et cohérence.
  • Peu importe ce que vous pesez, la nouvelle balance Entris™ II est toujours le bon choix.
  • Offrant une valeur inégalée et soutenue par près de 150 ans d’expertise en ingénierie allemande, l’Entris™ II est livrée en deux gammes de produits, vous permettant de trouver la balance qui répond à vos besoins de pesée spécifiques.
  • Avec plus de 40 modèles au choix, vous trouverez sûrement un modèle qui réponde à vos besoins de pesée de base.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité CEU
Type de connexion RS232, USB C
Capacité 820 g
Type d’affichage Écran tactile
Précision affichage 10 mg
Matériau PBT, verre, acier inoxydable
Modèle Balance électronique à plateau supérieur CEU
Temps de stabilisation ≤1,0 sec
Type Balance de précision
Alimentation électrique 100 - 240 VAC (±10%), 50 - 60 Hz, 0,2 A