Learn More
Sartorius Balances de précision avancées Entris™ II avec vérification spécifique au pays
Plus de 38 différents modèles offrent divers avantages tels que l’assistance en temps réel, les systèmes de protection intégrés, CalAuditTrail, un écran graphique tactile et 13 programmes d’application intégrés
Marque:  Sartorius BCA623I-1CEU
3306.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21987" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 5.90000kg
Code produit. 16645683
  • 3480.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-10-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Balances avancées Entris™ II - Qualité, valeur et cohérence
  • Pour des résultats de pesée précis et fiables à tout moment
  • Simplifie le nivellement de l’équilibre grâce à un support de niveau intégré en temps réel
  • Augmente la fiabilité des résultats de pesée grâce aux systèmes de protection intégrés
  • Accès contrôlé aux paramètres de la balance avec la gestion des utilisateurs
  • Une documentation sans faille grâce à CalAuditTrail
Spécification
Spécification
Certificat CE
Vérifié
Technologie tactile graphique intuitive
Verre, PBT, acier inoxydable
≤1,0 sec
0,2 A
Connecteur D-sub, 9 broches ; USB UTL ; Dispositif USB
620 g
1 mg
Balance électronique de précision
100/240 V (±10%)
50/60 Hz