Learn More
Sartorius Balances de précision avancées Entris™ II
GREENER_CHOICE
Code produit. 16685693 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
10200 g
12200 g
Précision affichage:
1 mg
10 mg
100 mg
Legal for Trade:
Classe III
Classe I
Classe II
Étalonnage:
Interne
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16685693
Marque: Sartorius BCA822I1S
Plus de 38 différents modèles offrent divers avantages tels que l’assistance en temps réel, les systèmes de protection intégrés, CalAuditTrail, un écran graphique tactile et 13 programmes d’application intégrés
  • Balances avancées Entris™ II - Qualité, valeur et cohérence
  • Des résultats de pesée précis et fiables à tout moment
  • Simplifie le nivellement de l’équilibre grâce à un support de niveau intégré en temps réel
  • Augmente la fiabilité des résultats de pesée grâce aux systèmes de protection intégrés
  • Accès contrôlé aux paramètres de la balance avec la gestion des utilisateurs
  • Une documentation sans faille grâce à CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certificat CE, CSA pour le Canada
Type de connexion Connecteur D-sub, 9 broches ; USB UTL ; Dispositif USB
Description Avec étalonnage interne
Capacité 820 g
Type d’affichage Technologie tactile graphique intuitive
Précision affichage 10 mg
Matériau Verre, PBT, acier inoxydable
Modèle Balance électronique de précision
Temps de stabilisation ≤0,9 seconds
Type Balance
Tension 100/240 V (±10%)
Ampérage 0,2 A
Fréquence 50/60 Hz
Legal for Trade Classe II
Étalonnage Interne