Learn More
Sartorius Balances de précision avancées Entris™ II
Plus de 38 différents modèles offrent divers avantages tels que l’assistance en temps réel, les systèmes de protection intégrés, CalAuditTrail, un écran graphique tactile et 13 programmes d’application intégrés
Marque:  Sartorius BCA2202-1S
1966.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21987" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 4.60000kg
Code produit. 16672454
  • 2070.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Balances avancées Entris™ II - Qualité, valeur et cohérence
  • Des résultats de pesée précis et fiables à tout moment
  • Simplifie le nivellement de l’équilibre grâce à un support de niveau intégré en temps réel
  • Augmente la fiabilité des résultats de pesée grâce aux systèmes de protection intégrés
  • Accès contrôlé aux paramètres de la balance avec la gestion des utilisateurs
  • Une documentation sans faille grâce à CalAuditTrail
Spécification
Spécification
Certificat CE, CSA pour le Canada
Sans étalonnage interne
Technologie tactile graphique intuitive
Verre, PBT, acier inoxydable
≤0,9 seconds
0,2 A
Connecteur D-sub, 9 broches ; USB UTL ; Dispositif USB
2200 g
10 mg
Balance électronique de précision
100/240 V (±10%)
50/60 Hz