Learn More
Sartorius Balances analytiques avancées Entris™ II
GREENER_CHOICE
Plus de 38 différents modèles offrent divers avantages tels que l’assistance en temps réel, les systèmes de protection intégrés, CalAuditTrail, un écran graphique tactile et 13 programmes d’application intégrés
Marque:  Sartorius BCA64-1S
2873.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24305" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16675683
  • 3025.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Balances avancées Entris™ II - Qualité, valeur et cohérence
  • Des résultats de pesée précis et fiables à tout moment
  • Simplifie le nivellement de l’équilibre grâce à un support de niveau intégré en temps réel
  • Augmente la fiabilité des résultats de pesée grâce aux systèmes de protection intégrés
  • Accès contrôlé aux paramètres de la balance avec la gestion des utilisateurs
  • Une documentation sans faille grâce à CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Certificat CE, CSA pour le Canada
Sans étalonnage interne
Technologie tactile graphique intuitive
Verre, PBT, Acier inoxydable
≤1,5 s
100/240 V (±10%)
50/60 Hz
Connecteur D-sub, 9 broches ; USB UTL ; Dispositif USB
60 g
0,1 mg
Balance analytique électronique
Balance
0,2 A
Class I
Vidéos
  • Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:34
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:34
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
  • Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:18
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:18
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
  • Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:35
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:35
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
  • Sartorius Entris II Advanced Line application counting
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:08
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:08
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application counting
  • Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:21
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:21
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
  • Sartorius Entris II Advanced Line application components
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:19
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:19
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application components
  • Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:06
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:06
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
  • Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:54
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:54
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
  • Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:15
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:15
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
  • Sartorius Entris II Advanced Line application pipette smart test
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:31
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:31
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application pipette smart test
FDS
Documents
Documents
Product Guides
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Sartorius Balances analytiques avancées Entris™ II > 60 g, sans étalonnage interne