Learn More
Sartorius Balances analytiques avancées Entris™ II
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
60 g
120 g
220 g
320 g
Conditionnement:
1 pièce
Étalonnage:
Interne
Description
- Balances avancées Entris™ II - Qualité, valeur et cohérence
- Des résultats de pesée précis et fiables à tout moment
- Simplifie le nivellement de l’équilibre grâce à un support de niveau intégré en temps réel
- Augmente la fiabilité des résultats de pesée grâce aux systèmes de protection intégrés
- Accès contrôlé aux paramètres de la balance avec la gestion des utilisateurs
- Une documentation sans faille grâce à CalAuditTrail
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat CE, CSA pour le Canada |
| Type de connexion | Connecteur D-sub, 9 broches ; USB UTL ; Dispositif USB |
| Description | Sans étalonnage interne |
| Capacité | 120 g |
| Type d’affichage | Technologie tactile graphique intuitive |
| Précision affichage | 0,1 mg |
| Matériau | Verre, PBT, Acier inoxydable |
| Modèle | Balance analytique électronique |
| Temps de stabilisation | ≤1,5 s |
| Type | Balance |
| Afficher plus |