missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Enterovirus D68 2B Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-13387
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Enterovirus D68 2B Polyclonal antibody specifically detects Enterovirus D68 2B in Virus samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| Enterovirus D68 2B | |
| Polyclonal | |
| PBS, 20% Glycerol (pH7) | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity-purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| EV68 2B, P2B, Protein 2B | |
| Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of Enterovirus D68 2B. The exact sequence is proprietary. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu