Learn More
Brady™ Engraved Plate Replacement Labels for BradyPrinter i5100, i7100, and PR Plus
Engraved Plate Replacement labels for use with Thermal Transfer Portable Printers.
675.00€ - 1495.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
Couleur | Silver |
Finition | Gloss |
Matériau | Polyethylene Foam Laminate Polyester |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Répétition verticale (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Répétition verticale (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12332538
|
Brady™
805803 |
8 mm | 11 mm | 27 mm |
675.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12379108
|
Brady™
620443 |
50 mm | 52.7 mm | 100 mm |
1495.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Silver engraved plate replacement labels for use in data and electrical labeling.
Spécification
Non autoclavable | |
Silver | |
Polyethylene Foam Laminate Polyester | |
Non stérile | |
BradyPrinter i5100 and i7100, BradyPrinter PR Plus Series Label Printers, THT 76 mm Core Printers | |
-40°C à +100°C |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Transfert thermique | |
Data, Telecommunications and Electrical Labeling, General Identification | |
1 | |
0.65 mm |