Learn More
Endoxifen (Z-isomer), MedChemExpress
Code produit. 16450078
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16450078
Marque: Medchem Express HY18719
MedChemExpress Endoxifen Z-isomer is the most important Tamoxifen metabolite responsible for eliciting the anti-estrogenic effects of this drug in breast cancer cells expressing estrogen receptor-alpha (ERα).
Endoxifen Z-isomer is the most important Tamoxifen metabolite responsible for eliciting the anti-estrogenic effects of this drug in breast cancer cells expressing estrogen receptor-alpha (ERα).
Spécification
Nom chimique ou matériau Endoxifen (Z-isomer)
CAS 112093-28-4
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H27NO2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (133.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C(C2=CC=C(OCCNC)C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)\CC)C=C1.[Z]
Poids moléculaire (g/mol) 373.49
Poids de la formule 373.49
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.