Description
Endothall is used as an inhibitor of PP2A phosphatase activity. It is also used as a defoliant. It is used as a cell adhesion inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Quantité | 100 mg |
Description | Blanc |
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
À utiliser avec (application) | Un inhibiteur modérément puissant de la protéine phosphatase 2A |
Poids de la formule | 186,20g/mol |
Type de produit | Réactif de transduction de signal |
Forme | Poudre |
Clé InChI | XRHVZWWRFMCBAZ-UHFFFAOYNA-L |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1C2CCC(O2)C1C([O-])=O |
Nom IUPAC | disodium 7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylate |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q13I031 | Certificat d’analyse | 22/04/2022 | J60948.MC,J60948.F+ |
F29X217 | Certificat d’analyse | 06/12/2021 | J60948.MC,J60948.F+ |
Y18F043 | Certificat d’analyse | 06/12/2021 | J60948.MC,J60948.F+ |
J05Y025 | Certificat d’analyse | 06/12/2021 | J60948.MC,J60948.F+ |
F29X218 | Certificat d’analyse | 06/12/2021 | J60948.MC,J60948.F+ |