Learn More
Thermo Scientific™ Connecteurs pour filtre à gaz en ligne Click-On™
Utilisez ces joints toriques de raccords d’extrémité de qualité ainsi que d’autres connecteurs pour vos filtres en ligne Thermo Scientific™ Click-On™.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-810
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Utilisez ces joints toriques de raccords d’extrémité de qualité ainsi que d’autres connecteurs pour vos filtres en ligne Thermo Scientific™ Click-On™. Les raccords d’extrémité restent installés pendant le remplacement du filtre, réduisant ainsi le coût du gaz propre.
- Comprennent des vannes aiguilles qui ferment les lignes et empêchent la contamination
- Les raccords d’extrémité mesurent 0,125 po. (0,3 cm) ou 0,25 po. (0,6 cm)
- Réutilisable
Spécification
Filtre en ligne Click-On | |
0,125 po | |
Acier | |
Raccord d’extrémité en acier |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.