missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Encorafenib, MedChemExpress

Code produit. 16423486
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16423486

Marque: Medchem Express HY15605

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Encorafenib (LGX818) is a highly potent BRAF inhibitor with selective anti-proliferative and apoptotic activity in cells expressing BRAFV600E (EC50=4 nM).

Encorafenib (LGX818) is a highly potent BRAF inhibitor with selective anti-proliferative and apoptotic activity in cells expressing BRAFV600E (EC50=4 nM).

Spécification

Nom chimique ou matériau Encorafenib
CAS 1269440-17-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H27ClFN7O4S
Quantité 25 mg
Synonyme LGX818
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (92.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)N[C@@H](C)CNC1=NC=CC(C2=CN(C(C)C)N=C2C3=CC(Cl)=CC(NS(=O)(C)=O)=C3F)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 540.01
Poids de la formule 540.01
Pourcentage de pureté 95.12%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis