Learn More
LMS™ Incubateur réfrigéré modèle 410XAL, 450 L, aluminium pré-revêtu
Plage de températures : –10°C à +50°C
Marque: LMS™ 410XAL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Incubateurs réfrigérés à usage spécifique disponibles dans deux tailles (capacité de 450 L et 600 L) dans les deux versions de température (cycle de 24 heures ou de 7 jours) et en versions entièrement programmables
- Contrôle de la température fiable et précis
- Plage de températures : -10,0°C à +50,0°C
- Les caractéristiques spéciales intégrées proposées par défaut incluent l’éclairage de l’étagère intérieure et l’alarme de niveau “élevé/faible”
- Structure extérieure, modèles 410X en acier doux émaillé blanc, modèles X610 en acier inoxydable
- Économe en énergie et écologique
- Chauffage et refroidissement du DPI pour assurer une température interne stable
- Protection contre la surchauffe prédéterminée
- Système de réfrigération hermétique
- Verrou de porte
- Commandes faciles à lire et simples à utiliser
- Variation de température avec charge de travail moyenne : ± 0,5°C
- Gamme complète d’accessoires optionnels montés en usines disponibles : hublot d’accès, prise interne et enregistreur graphique
- Idéal pour les applications telles que les tests B.O.D., la germination et la vernalisation des graines, les études de croissance des plantes, la culture des insectes, les études de stabilité à long terme et les études à durée contrôlée
Spécification
ISO 9001:2008 | |
Incubateur autonome | |
Aluminium pré-enduit | |
510 mm x 600 mm | |
Acier doux émaillé au four | |
–10°C à +50°C | |
Numérique | |
410XAL | |
Sans CFC | |
±0,1°°C | |
2 ans | |
21,6 in | |
550 mm | |
46,1 in | |
1170 mm | |
700 mm | |
240 V, 50 Hz | |
50 Hz |
Double température | |
450 l | |
Circulation d’air assistée par ventilateur via la chambre de prémélange | |
Fluorescent | |
4 | |
Incubateur réfrigéré | |
Mousse de polyuréthane | |
1 | |
510 x 600 mm | |
±0,5°°C | |
27,2 in | |
690 mm | |
71,3 in | |
1810 mm | |
27,5 in | |
130 kg | |
230 V |