Learn More
Justrite EN Safety Cabinets 90 Minutes
EN approved safety cabinets with extreme fire resistance for the storage of flammables. 90-minute fire resistance certified according to EN14470-1 norm.
2765.00€ - 3600.00€
Spécification
Couleur | Jaune |
---|---|
Matériau | Acier |
Type de produit | Armoire de sécurité |
À utiliser avec (application) | Stockage des produits inflammables |
Hauteur (métrique) | 207 cm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17702368
|
Justrite
JCB22608YL |
60 cm |
2765.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17712368
|
Justrite
JCB22609YL |
120 cm |
3600.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Constructed using 1 - 15 mm steel and rock-wool fiber high-density and calcium sulphate panels, the cabinet body has a rugged acid-resistant epoxy coated exterior that provides excellent corrosion resistance
- In case of a fire, the thermo-expanding isolation swells in heat to ensure a hermetic seal according to standard EN14470-1
- The cabinet doors open or close manually
- In the event of a fire, the built-in fusible link system releases to allow automatic closure of doors at 50°C
Spécification
Jaune | |
Armoire de sécurité | |
207 cm |
Acier | |
Stockage des produits inflammables |