Learn More
Cole-Parmer™ Chauffe-ballon électrique en forme de V série EMV
Code produit. p-7083403
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 à 50 ml
100 à 250 ml
2000 à 5000 ml
500 à 1000 ml
Puissance:
60 W
150 W
300 W
800 W
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11582674
Marque: Cole-Parmer™ 3610405
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Convient aux entonnoirs à 60°C, aux flacons à fond rond ou en forme de poire. Chauffe-ballon électrique en forme de V Electrothermal™ série EMV conçu pour accueillir une gamme de flacons et de tailles d’entonnoirs pour une plus grande flexibilité. L’écran en acier inoxydable équipé sur tous les modèles EMV couvre l’élément chauffant pour assurer protection contre les risques de choc dus à des déversements ou à une rupture de flacon.
  • Conçu pour accueillir une large gamme de flacons et de tailles d’entonnoirs pour une plus grande flexibilité.
  • L’écran en acier inoxydable couvre l’élément chauffant pour assurer une protection contre les risques d’électrocution dus aux déversements ou à la casse des flacons
  • L’ouverture du fond permet d’accueillir des flacons à fond rond et en forme de poire, ainsi que des entonnoirs à 60° de différents diamètres
  • Capacité comprise entre 10 ml et 5 litres
  • L’élément chauffant en forme de serpentin, suspendu à l’intérieur d’une cartouche d’isolation thermique, fournit un transfert et un maintien optimaux de la chaleur
  • Boîtier extérieur “froid au toucher”
  • Température maximale de l’élément : 450°C
  • Régulateur d’énergie intégré
  • Cartouche chauffante isolante remplaçable
  • Témoins lumineux pour le fonctionnement de l’alimentation et du chauffage
  • Boîtier extérieur en polypropylène résistant aux produits chimiques
  • Écran mis à la terre et fusibles doubles pour davantage de sécurité
  • Support pour tiges de support de 1,3 cm
  • Tiges de support non incluses
Spécification
Capacité 10 to 50 mL (0.3 to 1.7 oz.)
Capacité (métrique) 10 à 50 ml
À utiliser avec Flacons
Dimensions (L x l x H) 260 x 175 x 127mm
Tension 230 V
Matériau de revêtement Grille en acier inoxydable
Détails du bloc d’alimentation Prises UK et EU
Puissance 60 W
Poids (métrique) à l’expédition 0,78kg
Type de produit Chauffe-ballon
max. (métrique) 450°C
Capacité (impériale) 0.3 to 1.7 oz.
Fréquence 50/60 Hz