Learn More
Thermo Scientific Chemicals Emtricitabine Code produit.: 15781789
Thermo Scientific Chemicals Emtricitabine
Code produit. 15781789
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 15781789
Marque: Thermo Scientific Chemicals 462070010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143491-57-0
Formule moléculaire C8H10FN3O3S
Spécification
Nom chimique ou matériau Emtricitabine
Quantité 1 g
Solubilité Solubilité dans l’eau : soluble. Autres solubilités : très soluble dans le méthanol, très légèrement soluble dans l’acétonitrile
Merck Index 153622
Point de fusion 136°C à 140°C
Poids de la formule 247,24
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0446130 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/04/2024 Catalog Number462070050,462070010
Numéro de lotA0444785 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/02/2024 Catalog Number462070050,462070010
Numéro de lotA0442005 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2023 Catalog Number462070050,462070010
Numéro de lotA0436496 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number462070050,462070010
Numéro de lotA0439315 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number462070050,462070010
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Emtricitabine >