Learn More
MP Biomedicals™ Tubes FastPrep™ vides, sans jupe (bouchons non inclus)
À utiliser avec le système FastPrep pour contenir des échantillons pour l’homogénéisation. Les tubes FastPrep™ vides MP Biomedicals, sans jupe (bouchons non inclus) sont des tubes de 2 ml utilisés pour fabriquer des tubes pour matrice de lyser MP Biomedicals, mais pour ceux qui souhaitent remplir leurs propres tubes
Marque: MP Biomedicals™ 115076600
Description
Utilisé avec les systèmes FastPrep. Ajoutez l’échantillon au tube vide, ajoutez le matériau de matrice de lyse approprié et le tampon de lyse, puis appliquez le bouchon. Traitez à l’aide d’un instrument FastPrep ou d’un autre agitateur à billes pour lisser, meuler ou homogénéiser l’échantillon.
Spécification
Clear | |
Température ambiante (15 à 30°C) | |
5000 x 2 mL | |
Empty Lysing Matrix Tubes |
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.