Learn More
BD Seringue en trois parties Emeraldtrade;
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
Graduations:
0,1 ml
0,2 ml
Conditionnement:
100 pièces
2000 pièces
Description
ulliAssocie des performances optimales et une réduction de l’impact sur l’environnement/liliFabriquées dans une usine de production alimentée par des énergies renouvelables/liliLe plastique transparent permet une visualisation facile du contenu/liliTête de piston de couleur verte et pression de la coque gravée pour une dose précise et sûre/liliLa butée de piston robuste empêche la tige d’être frappée accidentellement/liliTige conçue pour une préhension stable et confortable pendant l’utilisation/liliPrise de pouce avec la structure pour une préhension sûre pendant l’administration/li/ul
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Marquage CE, conforme aux normes ISO 7886-1 et 549 |
| Couleur | Transparent avec couronne à piston vert |
| À utiliser avec (application) | Applications à usage général et de pression |
| Type de produit | Seringue en 3 parties |
| Graduations | 0,1 ml |
| Quantité | 100/boîte |
| Volume (métrique) | 3 ml |
| Type de connexion | Luer centré |
| Graduated | Oui |