Learn More
Electrothermal™ Rampe d’extraction 6 positions à agitation série EMEA
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 x 100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Commandes électroniques individuelles intégrées permettant de réguler facilement chaque unité de chauffage en supprimant la formation d’étincelles associée aux interrupteurs mécaniques.
- Trois tiges de support de 12,7 mm de diamètre incluses
- Flacon à fond rond d’une capacité de 100 ml à 1000 ml à toutes les positions
- L’enveloppe supérieure est en PE et les surfaces externes sont poudrées conférant une bonne résistance chimique générale
- L’élément chauffant en forme de serpentin est suspendu à l’intérieur d’une cartouche d’isolation thermique afin de fournir un transfert et un maintien optimaux de la chaleur
- Un écran comportant une mise à la terre entoure les unités de chauffage pour garantir une sécurité accrue
- Les cartouches de chauffage individuelles sont remplaçables
- Lampes néon pour indiquer la mise sous tension et le fonctionnement de l’élément chauffant et, le cas échéant, des agitateurs
- Permet de chauffer et d’agiter simultanément la solution
- Offre des vitesses d’agitation de 50 à 1000 tr/min.
- Une commande d'agitation contrôle chaque jeu de trois postes.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 6 x 100 ml |
| Dimensions (L x l x H) | 270 x 1210 x 110mm |
| Tension | 230 V |
| Matériau | Partie supérieure en PP / aluminium revêtu de poudre |
| Ports | 6 renfoncements |
| Vitesse | 50 à 1000 tr/min |
| Puissance | 500 W |
| Poids (métrique) à l’expédition | 10,1kg |
| max. (métrique) | 450°C |
| Fréquence | 50/60 Hz |