Learn More
Merck Dispositifs de filtration par centrifugation Ultrafree™-CL avec membrane Durapore™
Préparation d’échantillons rapide et pratique ; volumes de rétention très faibles (10 μl)
Marque: Merck UFC40GV00
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.67500kg
Description
Préparation d’échantillons rapide et pratique ; volumes de rétention très faibles (10 μl)
Les dispositifs pour centrifugation Ultrafree™-MC (0,5 mL) et Ultrafree™-CL (2 mL) sont des filtres jetables à usage unique utilisés pour éliminer les particules des solutions biologiques aqueuses. Ces dispositifs sont disponibles en deux volumes de traitement avec une gamme de membranes microporeuses (de 0,1 à 5,0 μm) pour une filtration rapide et des performances hautement reproductibles. Des unités préstérilisées sont également disponibles. Utilisation dans des rotors à angle fixe pour tubes de 1,5 mL (-MC) et tubes de 15 mL (-CL).•Cinq tailles de pores différentes de 0,1 à 5,0 μm •Unités préstérilisées également disponibles •Filtration rapide et performances hautement reproductibles •Utilisation dans des rotors à angle fixe pour tubes de 1,5 mL ; applications•Élimination de particules et de précipités aqueux et à base d’échantillons de solvants •Idéal pour une utilisation avec des solutions de protéines et d’acides nucléiquesSpécification
Jaune | |
Durapore | |
Non stérile | |
Polypropylène | |
100/paquet | |
2 mL | |
77 mm | |
16,3 mm |
Oui | |
0,22 μm | |
0,8 cm2 | |
5 000 x G | |
Filtres pour centrifugation | |
3,03 in | |
0,64 in |