Learn More
Merck Tampon absorbant épais, 34 mm
Code produit. 10721981 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Matériau:
Cellulose
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10721981
Marque: Merck AP30034P0
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tampons de support en cellulose augmentent le débit et le rendement
Les tampons de support en cellulose sont utilisés pour renforcer les filtres des moniteurs Millipore utilisés pour l’analyse de la contamination. Lorsqu’ils sont saturés avec un milieu de croissance, ils peuvent également être utilisés pour la culture de micro-organismes sur les membranes. Pour augmenter le débit et la cadence, nos espaceurs tissés peuvent être placés entre les filtres dans le cadre d’une filtration en série afin d’empêcher le filtre à tamis utilisé en aval d’encrasser les pores du filtre en amont. Caractéristiques et avantages • Éviter les dommages membranaires lors de conditions de pression élevée ou de débit rapide • Les espaceurs vous permettent de combiner plusieurs étapes de filtration en une seule étape du processus, ce qui permet d’économiser du temps Applications :Surveillance de l’air, surveillance de l’environnement, surveillance de la contamination par aérosols
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Cellulose
Type Tampon absorbant épais
À utiliser avec (application) Utilisé pour renforcer les filtres dans les moniteurs pour l’analyse de la contamination en cultivant des microorganismes sur les membranes
Diamètre (impériale) 1,33 in
Diamètre (métrique) 3,4 cm