Learn More
Merck Dispositifs stériles entraînés par pression Sterivex
Minimisent le risque de contamination de la solution filtrée à l’aide d’un mode de distribution directe. Les dispositifs stériles entraînés par pression Sterivex sont prêts à l’emploi et filtrent des solutions avec des volumes de 100 à 2000 ml. Disponibles avec différents raccords, tailles de pores et types de membranes.
Marque: Merck SVGVL10RC
256.42 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Minimisent le risque de contamination de la solution filtrée à l’aide d’un mode de distribution directe.Les dispositifs stériles entraînés par pression Sterivex sont prêts à l’emploi et filtrent des solutions avec des volumes de 100 à 2 000 ml.Disponibles avec différents raccords, tailles de pores et types de membranes.
- Les ensembles de filtration Sterivex fonctionnent avec des seringues, des pompes péristaltiques ou des récipients à pression. Ils éliminent le risque de contamination associé à la décantation ou au pipetage.
- Les unités Sterivex sont conçues pour une distribution dans pratiquement n’importe quel récipient de stockage. Les dispositifs sont disponibles avec différentes connexions de sortie (voir tableau).
- Les ensembles de filtration Sterivex peuvent traiter des volumes allant jusqu’à 1 000 ou 2 000 ml, selon le type de membrane utilisé dans le dispositif. Trois membranes différentes sont disponibles au choix.
- Stérilisez les volumes jusqu’à 1 000 ou 2 000 ml à l’aide des ensembles de filtration sous pression Sterivex™ (la capacité dépend du type de membrane utilisé dans le dispositif). Avec trois options de membrane différentes et une grande variété d’options de connexion de sortie, les filtres Sterivex™ peuvent s’adapter à quasiment n’importe quel flux de travaux et distribuer dans presque tous les récipients de stockage. Les filtres Sterivex™ fonctionnent avec des seringues, des pompes péristaltiques ou des récipients à pression et éliminent le risque de contamination associé à la décantation ou au pipetage.
Caractéristiques et avantages :
- Fonctionne avec divers dispositifs à pression, notamment des seringues, des pompes péristaltiques et des récipients à pression
- Livré en plusieurs types de membrane pour répondre aux besoins de votre application avec des capacités allant jusqu’à 2 L
Applications :
Stérilisation de solutions aqueuses
Spécification
Transparent | |
Oui | |
Copolyester | |
0,22 μm | |
10 cmsup2/sup | |
Débit rapide et stérilisation de la sol. aq. à faible liaison protéique | |
15/paquet | |
Luer-Lock mâle | |
45deg;C | |
100 ml | |
8,2 cm | |
1,7 cm |
Luer-Lock femelle avec évent en amont | |
Durapore™ | |
PVDF | |
Stérile | |
≥650 ml/min (à 0,7 bar 25°C) | |
45 psi | |
Luer-Lock mâle | |
113deg;F | |
Filtre pour bouchon de flacon | |
3,2 in | |
0,66 in | |
1,7 cm |